4'-Nitroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
A13877.18
A13877.30
A13877.18EA
30.1
EUR
A13877.18
A13877.30
4'-Nitroacetofenona ≥98%
4'-Nitroacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 100-19-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Cryst powder
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 607777
MDL No.: MFCD00007355
Formula:
C₈H₇NO₃ MW: 165.15 g/mol Pto. Ebullición: 201…202 °C Pto. de fusión: 77…81 °C Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007355 Núm. CAS: 100-19-6 EINECS: 202-827-4 |