2'-Metoxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
125670250 125671000
ACRO125670250EA 57 EUR
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Metoxiacetofenona 99%
2'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C (18 mmHg)
Densidad: 1.09 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008725
Núm. CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %