2'-Metoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
A11929.14
A11929.22
A11929.14EA
51.7
EUR
A11929.14
A11929.22
2'-Metoxiacetofenona ≥98%
2'-Metoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 579-74-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5393
Boiling Point: 119-120°/10mm
Beilstein Reference: 1100602
MDL No.: MFCD00008725
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. Ebullición: 119…120 °C (10 mmHg) Densidad: 1.090 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008725 Núm. CAS: 579-74-8 EINECS: 209-446-2 |