3'-Metoxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3′-Methoxyacetophenone
A15604.14 A15604.22 A15604.36
A15604.14EA 26.9 EUR
A15604.14 A15604.22 A15604.36
3'-Metoxiacetofenona ≥97%
3'-Metoxiacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 586-37-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5425 Melting Point: -7° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 878552 MDL No.: MFCD00008736
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 239…241 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1.094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008736
Núm. CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3