4'-Etoxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
409591000 409590050 409590250 409595000
ACRO409591000EA 255 EUR
ACRO409591000 ACRO409590050 ACRO409590250 ACRO409595000
4'-Etoxiacetofenona 99%
4'-Etoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 268…269 °C (758 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009095
Núm. CAS: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
GC ≥98.5 %