4'-Etoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11031.06
A11031.14
A11031.22
A11031.06EA
33.2
EUR
A11031.06
A11031.14
A11031.22
4'-Etoxiacetofenona ≥98%
4'-Etoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 1676-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 145-146°/13mm
Beilstein Reference: 636783
MDL No.: MFCD00009095
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 145…146 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 35…38 °C Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009095 Núm. CAS: 1676-63-7 EINECS: 216-825-6 |