4'-Metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
152360010 152362500
ACRO152360010EA 133 EUR
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Metoxiacetofenona 98%
4'-Metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 152
Pto. de fusión: 36…39 °C
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008745
Núm. CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %