4'-Metoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
A11162.0BEA
128
EUR
A11162.0B
A11162.14
A11162.30
4'-Metoxiacetofenona ≥99%
4'-Metoxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 100-06-1
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 742313
MDL No.: MFCD00008745
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. Ebullición: 258…260 °C Pto. de fusión: 36…40 °C Densidad: 1.08 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008745 Núm. CAS: 100-06-1 EINECS: 202-815-9 |