4'-Metoxipropiofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A14619.14
A14619.22
A14619.36
A14619.14EA
56.1
EUR
A14619.14
A14619.22
A14619.36
4'-Metoxipropiofenona ≥99%
4'-Metoxipropiofenona
Purity: 99%
CAS No.: 121-97-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 273-275°
Beilstein Reference: 907733
MDL No.: MFCD00009310
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Pto. Ebullición: 273…275 °C Pto. de fusión: 27…29 °C Densidad: 1.070 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009310 Núm. CAS: 121-97-1 EINECS: 204-512-7 |