ω-ω-Dietoxiacetofenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dietoxi-1-feniletan-1-ona, 2,2-Dietoxiacetofenona
210620050 210621000
ACRO210620050EA 24.1 EUR
ACRO210620050 ACRO210621000
ω-ω-Dietoxiacetofenona 96%
ω-ω-Dietoxiacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Pto. Ebullición: 131…134 °C (10 mmHg)
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Número MDL: MFCD00009659
Núm. CAS: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %