3',4'-Dimetoxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 40.2 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimetoxiacetofenona 98%
3',4'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 286…288 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008737
Núm. CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %