3',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(3,4-Dimetoxifenil)etan-1-ona
L02737.18 L02737.30
L02737.18EA 39.5 EUR
L02737.18 L02737.30
3',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
3',4'-Dimetoxiacetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 1131-62-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 781213 MDL No.: MFCD00008737
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 286…288 °C
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008737
Núm. CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0