2',6'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(2,6-Dimetoxifenil)etan-1-ona
A16733.06
A16733.14
A16733.06EA
58.8
EUR
A16733.06
A16733.14
2',6'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
2',6'-Dimetoxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 2040-04-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 68-71°
Boiling Point: 135-136°/2mm
MDL No.: MFCD00008729
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 135…136 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 68…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008729 Núm. CAS: 2040-04-2 EINECS: 218-034-1 |