2',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-(2,4-Dimetoxifenil)etan-1-ona
A15982.14 A15982.22
A15982.14EA 74.2 EUR
A15982.14 A15982.22
2',4'-Dimetoxiacetofenona ≥98%
2',4'-Dimetoxiacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 829-20-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 287-289° MDL No.: MFCD00008727
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 287…289 °C
Pto. de fusión: 39…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008727
Núm. CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2