3',5'-Dimetoxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25224.03 B25224.06
B25224.03EA 81.7 EUR
B25224.03 B25224.06
3',5'-Dimetoxiacetofenona ≥97%
3',5'-Dimetoxiacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 39151-19-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: 39-41° Boiling Point: 290-291° Beilstein Reference: 2045586 MDL No.: MFCD00008739
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 290…291 °C
Pto. de fusión: 39…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008739
Núm. CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3