2',5'-Dimetoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-(2,5-Dimetoxifenil)etan-1-ona
A14973.06
A14973.14
A14973.06EA
26.1
EUR
A14973.06
A14973.14
2',5'-Dimetoxiacetofenona ≥99%
2',5'-Dimetoxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 1201-38-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Pto. Ebullición: 154…156 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,139 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008728 Núm. CAS: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |