2'-Hidroxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
120931000 120935000
ACRO120931000EA 35.9 EUR
ACRO120931000 ACRO120935000
2'-Hidroxiacetofenona 99%
2'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 4…6 °C
Densidad: 1,131 g/cm³
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002219
Núm. CAS: 118-93-4
EINECS: 204-288-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %