2'-Hidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12550.22
A12550.36
A12550.22EA
36.2
EUR
A12550.22
A12550.36
2'-Hidroxiacetofenona ≥98%
2'-Hidroxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 118-93-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5584
Melting Point: 3-6°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 386123
MDL No.: MFCD00002219
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: 3…6 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002219 Núm. CAS: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |