3'-Hidroxiacetofenona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
411910050 411911000
ACRO411910050EA 22.8 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hidroxiacetofenona 99+%
3'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 94…97 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002298
Núm. CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %