3'-Hidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12547.22
A12547.36
A12547.22EA
51.8
EUR
A12547.22
A12547.36
3'-Hidroxiacetofenona ≥98%
3'-Hidroxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 121-71-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 93-97°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00002298
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Pto. Ebullición: 296 °C Pto. de fusión: 93…97 °C Densidad: 1,1 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002298 Núm. CAS: 121-71-1 EINECS: 204-494-0 |