4'-Hidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
150400050
150401000
150405000
ACRO150400050EA
33.1
EUR
ACRO150400050
ACRO150401000
ACRO150405000
4'-Hidroxiacetofenona 98%
4'-Hidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 147…148 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 107…111 °C Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002359 Núm. CAS: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |