4'-Hidroxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
A11974.0BEA
263
EUR
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
4'-Hidroxiacetofenona ≥99%
4'-Hidroxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 99-93-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 166°(330°F)
Melting Point: 106-108°
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 774355
MDL No.: MFCD00002359
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 286 °C Pto. de fusión: 106…108 °C Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 166 °C (330 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002359 Núm. CAS: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |