4'-Hidroxiacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 53 EUR
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hidroxiacetofenona para síntesis, Sigma-Aldrich®
4'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105…108 °C
Densidad: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002359
Núm. CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3