4'-Hidroxipropiofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Paroxipropiona, p-Hidroxipropiofenona
A15314.22
A15314.36
A15314.22EA
39.5
EUR
A15314.22
A15314.36
4'-Hidroxipropiofenona ≥99%
4'-Hidroxipropiofenona
Purity: 99%
CAS No.: 70-70-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 148-151°
Beilstein Reference: 907511
Merck Reference: 14,7044
MDL No.: MFCD00002361
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 140…145 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 148…151 °C Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002361 Núm. CAS: 70-70-2 EINECS: 200-743-2 Índice Merck: 14,7044 |