2',6'-Dihidroxiacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dihidroxifenil)etan-1-ona
114820100 114820500
ACRO114820100EA 70 EUR
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihidroxiacetofenona 99%
2',6'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002270
Núm. CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test