2',6'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dihidroxifenil)etan-1-ona
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 35.9 EUR
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
2',6'-Dihidroxiacetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002270
Núm. CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6