2',6'-Dihidroxiacetofenona, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dihidroxifenil)etan-1-ona
M-Clarity™ quality level = MQ100
37468-1G-F 37468-5G-F
37468-1G-FEA 64.8 EUR
37468-1G-F 37468-5G-F
2',6'-Dihidroxiacetofenona, Supelco®
2',6'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002270
Núm. CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&vid=5016762f7e9489497db69cf30813594995ebb30c&prid=web&clid=SAPDAM