2',4'-Dihidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Dihidroxifenil)etan-1-ona
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 29.9 EUR
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihidroxiacetofenona 98%
2',4'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143…147 °C
Densidad: 1,18 g/cm³
Número MDL: MFCD00002279
Núm. CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Índice Merck: 12,08308
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %