2',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2,4-Dihidroxifenil)etan-1-ona
A12066.18 A12066.30
A12066.18EA 44.6 EUR
A12066.18 A12066.30
2',4'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
2',4'-Dihidroxiacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 89-84-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1282505 Merck Reference: 14,8140 MDL No.: MFCD00002279
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…146 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002279
Núm. CAS: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Índice Merck: 14,8140