3',5'-Dihidroxiacetofenona 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
B25567.09 B25567.18
B25567.09EA 128 EUR
B25567.09 B25567.18
3',5'-Dihidroxiacetofenona 96%
3',5'-Dihidroxiacetofenona
Purity: 96% CAS No.: 51863-60-6 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-149° Beilstein Reference: 1936502
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 142…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002290
Núm. CAS: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1