2',5'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
A12185.06
A12185.14
A12185.22
A12185.06EA
41.1
EUR
A12185.06
A12185.14
A12185.22
2',5'-Dihidroxiacetofenona ≥98%
2',5'-Dihidroxiacetofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 490-78-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 637903
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 204…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002343 Núm. CAS: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |