Cloruro de 2-toluoílo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2-metilbenzoilo
153370050 153371000 153375000
ACRO153370050EA 31.3 EUR
ACRO153370050 ACRO153371000 ACRO153375000
Cloruro de 2-toluoílo 99%
Cloruro de 2-toluoílo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 88…90 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,18 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000668
Núm. CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %