Cloruro de 3-toluoílo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3-metilbenzoilo
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 35 EUR
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
Cloruro de 3-toluoílo 99%
Cloruro de 3-toluoílo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 86 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1,17 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000681
Núm. CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)