Cloruro de 3-toluoílo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 1711-06-4
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5485
Odour: Pungent
Melting Point: -23°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 878419
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000681
Formula:
C₈H₇ClO Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 1,173 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000681 Núm. CAS: 1711-06-4 EINECS: 216-976-8 UN: 3265 ADR: 8,II |