Cloruro de 4-terc-butilbenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 28.8 EUR
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
Cloruro de 4-terc-butilbenzoilo 98%
Cloruro de 4-terc-butilbenzoilo
Formula: C₁₁H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 135 °C (20 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000695
Núm. CAS: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %