Cloruro de 4-butilbenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15082.06 A15082.14
A15082.06EA 53.9 EUR
A15082.06 A15082.14
Cloruro de 4-butilbenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-butilbenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 28788-62-7 Molecular Formula: C11H13ClO Formula Weight: 196.68 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5351 Boiling Point: 145-147°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000699
Formula: C₁₁H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 145…147 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,051
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000699
Núm. CAS: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II