Cloruro de 4-etilbenzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
305730050 305730250
ACRO305730050EA 54 EUR
ACRO305730050 ACRO305730250
Cloruro de 4-etilbenzoilo 97%
Cloruro de 4-etilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 235…236 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 42…43 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000697
Núm. CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %