Cloruro de 4-toluoílo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de 4-metilbenzoilo
147980050
147982500
147980010
ACRO147980050EA
35.4
EUR
ACRO147980050
ACRO147982500
ACRO147980010
Cloruro de 4-toluoílo 98%
Cloruro de 4-toluoílo
Formula:
C₈H₇ClO MW: 154,6 g/mol Pto. Ebullición: 225…227 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,16 g/cm³ Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000696 Núm. CAS: 874-60-2 EINECS: 212-864-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...