Cloruro de 4-toluoílo ≥99%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Cloruro de 4-metilbenzoilo

A15581.0E A15581.22 A15581.36
A15581.0EEA 412 EUR
A15581.0E A15581.22 A15581.36
Cloruro de 4-toluoílo ≥99%
Cloruro de 4-toluoílo

Purity: 99% CAS No.: 874-60-2 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 82°(179°F) Physical Form: Liquid Density: 1.169 Refractive Index: 1.5530 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Melting Point: -2° Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 471492 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000696

Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 225…227 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,169
Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000696
Núm. CAS: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR