4-terc-Butilbenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
A13224.14
A13224.22
A13224.14EA
89
EUR
A13224.14
A13224.22
4-terc-Butilbenzohidrazida ≥98%
4-terc-Butilbenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 43100-38-5
Molecular Formula: C11H16N2O
Formula Weight: 192.26
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1104663
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O MW: 192.26 g/mol Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014763 Núm. CAS: 43100-38-5 EINECS: 256-090-9 |