Ácido 3-nitro-p-toluico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-metil-3-nitrobenzoico
M0950-25G M0950-500G
TCIAM0950-25GEA 17 EUR
TCIAM0950-25G TCIAM0950-500G
Ácido 3-nitro-p-toluico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-nitro-p-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007174
Núm. CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da37f4c7ec3e164ee2e976907073e0197576860&vid=bce21262b61da3c419978976a673eac6aab6622e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C