Ácido 2-metil-m-anísico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18729.18
L18729.09
AB172503.0010
L18729.18EA
88.9
EUR
L18729.18
L18729.09
ABCRAB172503.0010
Ácido 2-metil-m-anísico ≥97%
Ácido 2-metil-m-anísico
Purity: 97%
CAS No.: 55289-06-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Beilstein Reference: 510395
MDL No.: MFCD02094039
Formula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094039 Núm. CAS: 55289-06-0 |