Ácido 4-metoxi-o-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27096.06 H27096.03
H27096.06EA 141 EUR
H27096.06 H27096.03
Ácido 4-metoxi-o-toluico ≥97%
Ácido 4-metoxi-o-toluico
Purity: 97% CAS No.: 6245-57-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 177-181° MDL No.: MFCD00020291
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 177…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020291
Núm. CAS: 6245-57-4