Ácido 3,5-dimetoxi-p-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06
A14801.14
A14801.22
A14801.06EA
43.1
EUR
A14801.06
A14801.14
A14801.22
Ácido 3,5-dimetoxi-p-toluico ≥97%
Ácido 3,5-dimetoxi-p-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 61040-81-1
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 210-216°
Beilstein Reference: 2695238
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Pto. de fusión: 210…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017506 Núm. CAS: 61040-81-1 |