Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-(trifluorometil)fenilborano
B24343.03
B24343.06
B24343.14
B24343.03EA
43.2
EUR
B24343.03
B24343.06
B24343.14
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 1423-27-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 2974465
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189.93 g/mol Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236059 Núm. CAS: 1423-27-4 |