Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-(trifluorometil)fenilborano
359750010
359750050
ACRO359750010EA
34.1
EUR
ACRO359750010
ACRO359750050
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico 97+%
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189,93 g/mol Pto. de fusión: 160…165 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00151854 Núm. CAS: 1423-26-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 167 °C |
HPLC | ≥97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...