Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-(trifluorometil)fenilborano
B21661.03
B21661.06
B21661.14
B21661.03EA
37.1
EUR
B21661.03
B21661.06
B21661.14
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 1423-26-3
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 6084746
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189,93 g/mol Pto. de fusión: 162…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151854 Núm. CAS: 1423-26-3 |