Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359765000 359760050
ACRO359765000EA 33.3 EUR
ACRO359765000 ACRO359760050
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151855
Núm. CAS: 128796-39-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %