Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22374.03
B22374.06
B22374.14
B22374.03EA
52.7
EUR
B22374.03
B22374.06
B22374.14
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥98%
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Pto. de fusión: 238…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151855 Núm. CAS: 128796-39-4 |