α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluorometil)benzaldehído
232680250 232681000
ACRO232680250EA 107 EUR
ACRO232680250 ACRO232681000
α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido 97%
α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 70…71 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,32 g/cm³
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003337
Núm. CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %